Learn More
Gardner Denver Welch™ Set 6 Gefriertrockner-Adapterkit, für Chemvac- und Vakuumkonzentrator-Adapterkit, DN25 KF
Für Drehschieberpumpe DN 25 KF
Marke:  Gardner Denver Welch™ 330045
Artikelnummer. 13226349
  • 157.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 17-10-2025
Beschreibung
Vakuumkonzentrator-Kit enthält:
  • KF 25-Flanschadapter
  • 1.5 m PVC-Vakuumschlauch
  • Klammern und Zentrierringe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Adapterkit für Gefriertrockner und Vakuumkonzentrator
Drehschieberpumpe DN 25 KF
Dokumentation
Brochures
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gardner Denver Welch™ Set 6 Gefriertrockner-Adapterkit, für Chemvac- und Vakuumkonzentrator-Adapterkit, DN25 KF >