Learn More
Gibco™ FreeStyle™ MAX Reagenz
Rezeptur ohne Stoffe tierischen Ursprungs für die Transfektion von Plasmid-DNA in eukaryotische Zellen, die zur Produktion großer Mengen rekombinanter Proteine aufgestockt werden kann
1452.00 CHF - 148700.00 CHF
Spezifikation
Klassifikation Ohne Stoffe tierischen Ursprungs
Zelltyp Etablierte Zelllinien
Probentyp Plasmid-DNA
Transfection Technique Lipid-basierte Transfektion
Hochdurchsatz-Kompatibilität Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell)
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10259172
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Gibco™
16447100
1 ml
1452.00 CHF
1 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11503147
Unterlagen ansehen
Gibco™
16447500
15 ml
19270.00 CHF
15 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10489684
Unterlagen ansehen
Gibco™
16447750
10 x 15 ml
148700.00 CHF
10 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Ermöglicht höchste Expressionswerte und Transfektionsraten bei geringster Zytotoxizität in Bioproduktionsanwendungen
  • Formuliert zur Verwendung mit:
  • FreeStyle 293-F Zellen (Suspension humaner embryonaler Nierenzellen, Bestell- Nr. R790-07) in serumfreiem FreeStyle 293 Expressionsmedium (Bestell- Nr. 12338-018)
  • FreeStyle CHO-S-Zellen (Suspension aus Ovarialzellen des chinesischen Hamsters [CHO], Kat.- Nr. R800-07) in serumfreiem FreeStyle CHO Expressionsmedium (Bestell- Nr. 12651-014)
  • DG44 Zellen (DHFR – Suspension aus CHO-Zellen) in CD DG44 Medium mit 8 mM L-Glutamin und 18 ml/l 10 % Pluronic F-68 (Bestell- Nr. A11000-01)
  • FreeStyle™ MAX Reagenz ist eine firmeneigene Rezeptur ohne Stoffe tierischen Ursprungs für die Transfektion von Plasmid-DNA in eukaryotische Zellen, die zur Produktion großer Mengen rekombinanter Proteine aufgestockt werden können.
  • Für die Verwendung mit dem FreeStyle™ MAX 293 Expressionssystem (Kat. Nr. K9000-10) und dem FreeStyle™ MAX CHO Expression System (Kat.- Nr. K9000-20).
Spezifikation
Spezifikation
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs
Plasmid-DNA
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell)
Transfektionsreagenz
Nasseis
Etablierte Zelllinien
Lipid-basierte Transfektion
Freestyle™
Ja
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ FreeStyle™ MAX Reagenz