Learn More
Labconco Freestanding Washer Installation Kit 230V
Washer install kit includes everything for a smooth installation. Kit includes hoses, electrical panel, harnesses and a hose adapter for water. A power cord is required.
Marke: Labconco 4579801
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Kit includes:
- Hoses
- Electrical panel
- Harnesses
- Hose adapter for water
A power cord is required.
Spezifikation
Installation Kit | |
230 V |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Labconco Freestanding Washer Installation Kit 230V > Installation Kit: Glassware Washer; Voltage: 230V Type: Freestanding
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur