Learn More
Hanna Instruments™ FREE TOTAL CHLORINE REAGENT REAGENT
Zur photometrischen Bestimmung von freiem Chlor und Gesamtchlor
Marke: Hanna Instruments™ HI93734-01
Beschreibung
- Bereich: 0.00 bis 10.0 mg/l
- Kompatibilität: Tragbares HI-96734 Photometer
Spezifikation
Reagenz für Freies und Gesamtchlor | |
Zur photometrischen Bestimmung von freiem Chlor und Gesamtchlor |