Learn More
Thermo Scientific™ Immuno Standard Module, transparent
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Mit diesen Rahmen und Kappen für Immuno Standardmodule können Sie Bandplatten mit festen Modulen einfach einsetzen und entfernen.
85.60 CHF - 184.00 CHF
Spezifikation
Material Polyethylen
Plattenkompatibilität Standard-Module für die Immunologie
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Farbe Sterilität Produkttyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Sterilität Produkttyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
10224551
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
430082
Durchsichtig Unsteril Rahmen
184.00 CHF
180 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10684022
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
430805
Durchsichtig Steril Rahmen
153.00 CHF
120 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 21-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10524811
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
460348
Weiß Unsteril Rahmen und Kappen
85.60 CHF
60 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Mit den Thermo Scientific™ Rahmen und Verschlusskappen für Immuno Standardmodule können Sie Bandplatten mit soliden Modulen einfach einsetzen und entfernen.
Thermo Scientific Standard Module sind Streifenplatten mit festen Modulen, die einfach in den Rahmen gesteckt und wieder herausgezogen werden können. Dadurch können die Platten auch gut für kleinere Probenmengen verwendet werden.
  • Mehrere Streifenformate: 8-Well Streifen, 12-Well Streifen, 16-Well Streifen (zwei Spalten mit je 8 Wells); Mehrere Well-Formen: flacher Boden, C-Boden (Radiuskante), U-Boden (rund), StarWells (mit Lamellen zur Vergrößerung der Oberfläche und Verbesserung der Leistung); Mehrere Oberflächen zur Maximierung der Assayleistung; Module verbleiben umgedreht im Rahmen; Deckelrichtung auf dem stapelbaren Rahmen markiert; Polystyrol-Wells in Polyethylen-Rahmen; Außen- abmessungen: 128 × 86 mm
Oberflächenauswahl
  • PolySorp™, Immulon 1B und Universal Binding (UB) zur Adsorption hydrophober Moleküle; Medisorp™ und Immulon 2 HB sind leicht hydrophil und binden eine Reihe verschiedener Biomoleküle; MaxiSorp™, Immulon 4 HBX und Enhanced Binding (EB) sind hydrophil und ideal für Antikörper-Sandwich-Assays; MultiSorp™ ist sehr hydrophil und gut geeignet für Glykane und wasserlösliche Proteine.
Freistehende Module Rahmen und Module separat erhältlich. Klebefolien und Streifenkappen verfügbar. Farbcodierte Module auf Anfrage erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Vertriebspartner.
† Zertifiziert
Spezifikation
Spezifikation
Polyethylen
Standard-Module für die Immunologie
Dokumentation
Product Certifications
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Immuno Standard Module, transparent