Learn More
Eppendorf™ Halterahmen für Arbeitsplatte (5 Stück)
GREENER_CHOICE
Ein Kontaminationsschild an der Vorderkante des Deckels verhindert einen versehentlichen Kontakt mit der inneren Oberfläche des Deckels beim Öffnen und verhindert so ein ernstes Kontaminationsrisiko
Marke:  Eppendorf™ 0030124243
56.08 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10324271
  • 63.65 CHF / 5 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Typ: Rahmen für Arbeitsplatten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Specifications
Alle Thermocycler mit 0,2 ml Blockformat
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Product Certifications
Promotions
Promotions
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Eppendorf™ Halterahmen für Arbeitsplatte (5 Stück) > Menge:5 Stück/Pckg.; Zur Verwendung mit:Alle Thermocycler mit 0,2 ml Blockformat