Learn More
Gilson™ Fraktionssammler
Der kompakte FC 203B Fraktionssammler mit geringerer Kapazität sammelt Proben basierend auf Zeit, Tropfen oder Peak und eignet sich damit für eine Reihe von LC-Anwendungen.
Marke: Gilson™ 171011
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Der Sammler eignet sich für eine Vielzahl von Sammelgefäßen, einschließlich Mikrotiterplatten, Fläschchen und Röhrchen, und kann mit jedem HPLC-System verwendet werden.
- Mit dem FC 203B Fraktionssammler können Sie zwischen Spitzen-, Tropfen- oder Zeitsammeloptionen wählen.
- Im Peak-Modus überwacht der FC 203B ein Detektorsignal und identifiziert Peaks entweder mithilfe eines adaptiven Neigungsalgorithmus oder eines spezifizierten Millivolt-Schwellenwerts.
- Mit bis zu zehn programmierbaren Zeitfenstern können Sie nur das erfassen, was Sie möchten, und Totvolumen, unerwünschte Peaks und Äquilibrierungsvolumina eliminieren.
- Mehrsäulige Adapter sind für das Sammeln von bis zu 18 separaten Kanälen verfügbar und ein optionales 3-Wege-Umschaltventil verhindert die Kontamination gesammelter Fraktionen.
- Vereinfachte Anwendung Die integrierte, anwenderfreundliche Tastatur erleichtert die Einrichtung und Anwendung und kann über Kontaktsignale mit jedem HPLC-System verbunden werden.
- Oder steuern Sie das System über Ihren PC mit der TRILUTION™ LC-Software.
Spezifikation
Ohne Ventil | |
FC203B | |
110/220 V |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gilson™ Fraktionssammler > Ohne Ventil
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur