Learn More
Cytiva Fraktionssammler Frac30
Geeignet als runder Fraktionssammler. Der Cytiva Frac30 Fraktionssammler eignet sich zum Sammeln von bis zu 30 Fraktionen.
Marke: Cytiva 29023051
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Wird über die Touchscreen-Geräteanzeige des AKTA Proteinaufreinigungsystems kontrolliert
- Kann auch über die UNICORN Start-Software des Computers gesteuert werden
- Sammlung von bis zu 30 Fraktionen
- Fasst vier verschiedene Röhrchengrößen von 1.5 bis 15 ml
- Fraktionen können mit Volumen zwischen 0.5 und 15 ml gesammelt werden
- Das gesamte Gestell des Fraktionssammlers kann, falls nötig, transferiert werden
Spezifikation
Fraktionssammler |