Learn More
Uvex™ FR Long Sleeve Shirt 8907-Gray Artikelnummer.: 17297081
Verfügbar ab: 19-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Uvex™ FR Long Sleeve Shirt 8907-Gray
Artikelnummer. 17297081 Alle ansehen Uvex Produkte
Mittel
Click to view available options
Größe:
Extraklein
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
2XL
Größe 3X
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Artikelnummer. 17297081
Marke: Uvex™ 8979810
Verfügbar ab: 19-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
This anti-static long-sleeved polo shirt protects its wearer from the dangers of heat and flames. However, please note that this protective garment must always be worn as a suit in combination with jacket and trousers or dungarees.
  • Poloshirt
  • Material: 54 % Modacryl/45 % Baumwolle, 1 % antistatische Fasern ca. 190 g/m²
  • Langarm-Poloshirt zum Schutz vor Hitze und Flammen mit hohem Tragekomfort und zusätzlichem antistatischen Schutz.
  • Umlegekragen mit eingestickter Flamme, mit verdeckten Druckknöpfen aus Kunststoff, Vorderseite mit Querpasse, lange Ärmel mit Strickbündchen
  • Oeko-Tex Standard 100
  • Diese Schutzkleidung muss immer als Anzug in Kombination mit Jacke und Hose oder Latzhose getragen werden
  • Zertifiziert nach: EN ISO 11612 A1, B1, C1 EN 1149-5
  • Größen: XS bis 3XL
  • Pflegeanleitung: Bei 75 °C waschbar, nicht bleichen, Bügeln: II Punkte, Trockenreinigung: P, nicht im Trockner trocknen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Größe Mittel
Geschlecht Herren
Material Modacrylic Blend
Farbe Grau
Flaschenhalstyp Hooded
Ärmelausführung Long Sleeve
Verschlusstyp Druckknöpfe
Einwegprodukt Nein
Produkttyp Heat and Fire Resistant Shirts
Dicke 190 g/m²
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Uvex™ FR Long Sleeve Shirt 8907-Gray >
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato