Learn More
Uvex™ FR Long Sleeve Shirt 8907-Gray
This anti-static long-sleeved polo shirt protects its wearer from the dangers of heat and flames. However, please note that this protective garment must always be worn as a suit in combination with jacket and trousers or dungarees.
Marke: Uvex™ 8979811
75.62 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Poloshirt
- Material: 54 % Modacryl/45 % Baumwolle, 1 % antistatische Fasern ca. 190 g/m²
- Langarm-Poloshirt zum Schutz vor Hitze und Flammen mit hohem Tragekomfort und zusätzlichem antistatischen Schutz.
- Umlegekragen mit eingestickter Flamme, mit verdeckten Druckknöpfen aus Kunststoff, Vorderseite mit Querpasse, lange Ärmel mit Strickbündchen
- Oeko-Tex Standard 100
- Diese Schutzkleidung muss immer als Anzug in Kombination mit Jacke und Hose oder Latzhose getragen werden
- Zertifiziert nach: EN ISO 11612 A1, B1, C1 EN 1149-5
- Größen: XS bis 3XL
- Pflegeanleitung: Bei 75 °C waschbar, nicht bleichen, Bügeln: II Punkte, Trockenreinigung: P, nicht im Trockner trocknen
Spezifikation
Groß | |
Modacrylic Blend | |
Collar | |
Druckknöpfe | |
Heat and Fire Resistant Shirts |
Herren | |
Grau | |
Long Sleeve | |
Nein | |
190 g/m² |