Learn More
Cytiva FPM/FKM-O-Ring
Für die Verwendung mit HiScale-Säulen
93.50 CHF - 143.00 CHF
Spezifikation
Typ | O-Ring |
---|---|
Max. Temperatur (metrisch) | 4 bis 40 °C |
Verpackungsmenge | 2er-Packung |
Material | FKM, FPM |
Produktcode | Marke | Gesamtlänge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Gesamtlänge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12445690
|
Cytiva
28-9666-54 |
26 mm |
93.50 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 03-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12455690
|
Cytiva
28-9666-55 |
48 mm |
143.00 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 05-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- In wässrigen Lösungen und fast allen organischen Lösungsmitteln verwendbar, die üblicherweise in der Flüssigkeitschromatographie von Makromolekülen eingesetzt werden. Ausnahmen sind: chlorierte Kohlenwasserstoffe, Aceton und andere Ketone, aliphatische Ester und Phenol.
- Lösungen, die mehr als 10 % NaOH, 10 % HCl, andere starke Mineralsäuren oder 5 % Essigsäure enthalten, sollten nicht verwendet werden
Spezifikation
O-Ring | |
4 bis 40 °C | |
2er-Packung | |
FKM, FPM |