Learn More
Cytiva FPM/FKM-O-Ring
Für die Verwendung mit HiScale-Säulen
Marke: Cytiva 28-9666-55
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- In wässrigen Lösungen und fast allen organischen Lösungsmitteln verwendbar, die üblicherweise in der Flüssigkeitschromatographie von Makromolekülen eingesetzt werden. Ausnahmen sind: chlorierte Kohlenwasserstoffe, Aceton und andere Ketone, aliphatische Ester und Phenol.
- Lösungen, die mehr als 10 % NaOH, 10 % HCl, andere starke Mineralsäuren oder 5 % Essigsäure enthalten, sollten nicht verwendet werden
Spezifikation
O-Ring | |
2er-Packung | |
FKM, FPM |
4 bis 40 °C | |
48 mm |