Learn More
FPA 124, Tocris Bioscience™
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Beschreibung
Akt/PKB inhibitor (IC50 = 100 nM) that interacts with the PH and kinase domains. Inhibits cell proliferation in various cancer cell lines in vitro and decreases NF-κB activity and tumor load in vivo.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | FPA 124 |
Menge | 10 mg |
Formelmasse | 381.73 |
Reinheit (%) | >98% |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
FPA 124, Tocris Bioscience™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur