Learn More
Cole Parmer Fowler Bügelmessschrauben-Kalibrationsset
Das Fowler Set für die Kalibrierung der Bügelmessschraube ist ideal für Wartungspersonal und Techniker, vom Anfänger bis hin zum professionellen Anwender.
Marke:  Cole Parmer 97236-02
Artikelnummer. 11789789
  • 462.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 11-08-2025
Beschreibung
Das Fowler Set für die Kalibrierung der Bügelmessschraube ist ideal für Wartungspersonal und Techniker, vom Anfänger bis hin zum professionellen Anwender.
  • Eine Ringskala dient zum Messen, Überprüfen und/oder Kalibrieren der Skalendurchmesser.
  • Die Ringskalen-Kits werden in Größen von 0,0625 in. bis zu 4 in. angeboten und sind mit Standard-Stahlblöcken erhältlich. Wenn Abrieb- und Korrosionsbeständigkeit gefordert sind, wählen Sie Zirkon-Keramik-Blöcke aus.
  • Für genaueste Messungen werden NIST-rückführbare Kalibrierservices für Ihre Skalenblöcke bereitgestellt.
  • Kalibrierskalenblock-Kits sind mit Stahlblöcken oder Zirkon-Keramik-basierten Blöcken erhältlich, die abrieb- und korrosionsbeständig sind.
  • Die Kits enthalten ein schützendes Holzgehäuse und ein Zertifikat über die NIST-Rückführbarkeit
Spezifikation
Spezifikation
Längenstandard
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole Parmer Fowler Bügelmessschrauben-Kalibrationsset > Kalibrationsset