Learn More
Cole Parmer Fowler digitale Bügelmessschraube
Die digitale Fowler Bügelmessschraube verfügt über Skalentrommel, Ratsche und Verriegelung.
Marke: Cole Parmer 97231-61
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Die digitale Fowler Bügelmessschraube verfügt über Skalentrommel, Ratsche und Verriegelung.
- Liefert sofortige Messwerte bis zu 0,00005 in. auf dem 6-stelligen LCD-Display.
- Null-Voreinstellung
- Halten
- Relative/absolute Funktion
- Automatisches Ein- und Ausschalten
- Ambosse mit Hartmetallspitze
- Umfasst 1,5 V-Batterie, passenden Aufbewahrungskoffer und Schraubenschlüssel für die Kalibrierung.
- Bereich 0 bis 1 Zoll (0 bis 25 mm)
Spezifikation
Längenstandard |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole Parmer Fowler digitale Bügelmessschraube > Mikrometer
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur