Learn More
Poulten Graf™ Fortuna™ Optima™ Glasspritze mit Luer-Spitze
Besonders gut für die Pharma-, Kosmetik- und Biotechnologiebranche geeignet. Poulten Graf™ Fortuna™ Optima™ Ganzglasspritzen mit Luer-Anschluss werden mit einem austauschbaren Kolben geliefert.
Marke: Poulten Graf™ 7 10233
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Entspricht Norm CE EN 46001
- Autoklavierbar bei 134 °C
- Hergestellt aus Durobax™ Glas
- Mit dauerhafter, bernsteinfarbener Graduierung
- Säure- und alkalibeständig
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Borosilicate Glass | |
Glasspritze mit Luer-Konus | |
Je 1 | |
Luer-Spitze |
CE EN 46001 | |
Braune Graduierung | |
0,2 ml | |
5 ml | |
Ja |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Poulten Graf™ Fortuna™ Optima™ Glasspritze mit Luer-Spitze > Volumen: 5 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur