Learn More
Poulten Graf™ Fortuna™ Optima™ Glasspritze, Luer-Lock
Autoklavierbar bei 134 °C. Poulten Graf™ Fortuna™ Optima™ Vollglasspritzen mit Luer-Lock-Anschluss werden mit einem austauschbaren Kolben geliefert.
10.30 CHF - 108.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | CE EN 46001 |
Material | Borosilicate Glass |
Beschreibung | Braune Graduierung |
Produkttyp | Glasspritze mit Luer-Lock-Anschluss |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10262151
|
Poulten Graf™
7 14021 |
1 ml |
10.30 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10252111
|
Poulten Graf™
7 14037 |
10 ml |
14.05 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10383851
|
Poulten Graf™
7 14027 |
2 ml |
10.30 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10353951
|
Poulten Graf™
7 14041 |
20 ml |
63.25 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10249160
|
Poulten Graf™
7 14044 |
30 ml |
24.45 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10538321
|
Poulten Graf™
7 14045 |
50 ml | N/A | ||||||
10507941
|
Poulten Graf™
7 14033 |
5 ml |
11.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
- Entspricht Norm CE EN 46001
- Hergestellt aus Durobax™ Glas
- Mit dauerhafter, bernsteinfarbener Graduierung
- Säure- und alkalibeständig
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Borosilicate Glass | |
Glasspritze mit Luer-Lock-Anschluss | |
Luer-Lock |
CE EN 46001 | |
Braune Graduierung | |
Je 1 | |
Ja |