Learn More
Poulten Graf™ Fortuna™ Optifix™ Sicherheitsdispenser
Zum Dispensieren starker Säuren und aggressiver Chemikalien (ohne HF). Poulten Graf™ Fortuna™ Optifix™ Sicherheitsdispenser haben einen Dispensierzylinder aus Glas und einen PTFE-ummantelten Kolben mit Lippendichtung.
Marke:  Poulten Graf™ 101 10744
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10549491
  • 769.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 16-07-2025
Beschreibung
Zum Dispensieren starker Säuren und aggressiver Chemikalien (ohne HF).Poulten Graf™ Fortuna™ Optifix™ Sicherheitsdispenser haben einen Dispensierzylinder aus Glas und einen PTFE-ummantelten Kolben mit Lippendichtung.
  • Hergestellt nach DIN EN ISO9001:2008 aus hochwertigen Materialien
  • Mit Zertifikat, einzeln nummeriert
  • Dispenserzylinder aus Glas ist als Bruchschutz mit Kunststoff beschichtet
  • Ergonomische Fingerschutzkappe aus PP mit Volumeneinstellsystem
  • Die Graduierung auf der Skala ist gelasert und leicht abzulesen
  • Schnelle und einfache Volumeneinstellung mit zusätzlicher Feineinstellung
Spezifikation
Spezifikation
Sicherheitsdispenser
6 bis 30 ml
PTFE-ummantelter Kolben, Dichtlippe
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Poulten Graf™ Fortuna™ Optifix™ Sicherheitsdispenser > Kapazität: 30 ml; Enthält: PTFE-ummantelter Kolben, Dichtlippe