Learn More
Poulten Graf™ Fortuna™ Optifix™ Sicherheitsdispenser
Zum Dispensieren starker Säuren und aggressiver Chemikalien (ohne HF). Poulten Graf™ Fortuna™ Optifix™ Sicherheitsdispenser haben einen Dispensierzylinder aus Glas und einen PTFE-ummantelten Kolben mit Lippendichtung.
Marke:  Poulten Graf™ 101 10733
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10314121
  • 590.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 26-06-2025
Beschreibung
Zum Dispensieren starker Säuren und aggressiver Chemikalien (ohne HF).Poulten Graf™ Fortuna™ Optifix™ Sicherheitsdispenser haben einen Dispensierzylinder aus Glas und einen PTFE-ummantelten Kolben mit Lippendichtung.
  • Hergestellt nach DIN EN ISO9001:2008 aus hochwertigen Materialien
  • Mit Zertifikat, einzeln nummeriert
  • Dispenserzylinder aus Glas ist als Bruchschutz mit Kunststoff beschichtet
  • Ergonomische Fingerschutzkappe aus PP mit Volumeneinstellsystem
  • Die Graduierung auf der Skala ist gelasert und leicht abzulesen
  • Schnelle und einfache Volumeneinstellung mit zusätzlicher Feineinstellung
Spezifikation
Spezifikation
Sicherheitsdispenser
1 bis 5 ml
PTFE-ummantelter Kolben, Dichtlippe
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Poulten Graf™ Fortuna™ Optifix™ Sicherheitsdispenser > Kapazität: 5 ml; Enthält: PTFE-ummantelter Kolben, Dichtlippe