Learn More
Poulten Graf™ Fortuna™ Vollpipette aus Glas mit 1 Markierung
Einzeln gekennzeichnet mit der Durchflusszeit beim Transfer. Die Poulten Graf™ Fortuna™ Glas-Kolbenpipetten mit einer Markierung bestehen aus klarem Kalknatronglas und werden mit einem Chargen-Konformitätszertifikat geliefert.
Marke:  Poulten Graf™ 1 2303604
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10371222
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Schnelle, praktische Bereitstellung
  • Verstärkte Spitzen und Saugrohre
  • Beständig gegen Säuren und Laugen
Spezifikation
Spezifikation
Klasse AS
Ja
1/Packung
Kolbenpipette
Glas
Bernsteinfarbig
10 ml