Learn More
Poulten Graf™ Fortuna™ Vollpipette aus Glas mit 1 Markierung
Einzeln gekennzeichnet mit der Durchflusszeit beim Transfer. Die Poulten Graf™ Fortuna™ Glas-Kolbenpipetten mit einer Markierung bestehen aus klarem Kalknatronglas und werden mit einem Chargen-Konformitätszertifikat geliefert.
Marke: Poulten Graf™ 1 2303604
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Schnelle, praktische Bereitstellung
- Verstärkte Spitzen und Saugrohre
- Beständig gegen Säuren und Laugen
Spezifikation
Klasse AS | |
Ja | |
1/Packung | |
Kolbenpipette |
Glas | |
Bernsteinfarbig | |
10 ml |