Learn More
Forskolin, (von Coleus forskohlii), MP Biomedicals™
Marke: MP Biomedicals 0219066901
34.72 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Menge | 1 mg |
---|
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Chemische Identifikatoren
66575-29-9 | |
410.507 | |
OHCQJHSOBUTRHG-KGGHGJDLSA-N | |
47936 | |
[(3R,4aR,5S,6S,6aS,10S,10aR,10bS)-3-Ethenyl-6,10,10b-trihydroxy-3,4a,7,7,10a-pentamethyl-1-oxo-5,6,6a,8,9,10-hexahydro-2H-benzo[f]chromen-5-yl]-acetat |
C22H34O7 | |
MFCD00082317 | |
Colforsine Französisch, Colforsinum Latein, Colforsina Spanisch, colforsina, colforsine, colforsinum, boforsin, colforsine french, colforsinum latin, colforsina spanish | |
CHEBI:42471 | |
CC(=O)OC1C(C2C(CCC(C2(C3(C1(OC(CC3=O)(C)C=C)C)O)C)O)(C)C)O |
Spezifikation
Forskolin | |
66575-29-9 | |
0.9775 | |
MFCD00082317 | |
Colforsine Französisch, Colforsinum Latein, Colforsina Spanisch, colforsina, colforsine, colforsinum, boforsin, colforsine french, colforsinum latin, colforsina spanish | |
CC(=O)OC1C(C2C(CCC(C2(C3(C1(OC(CC3=O)(C)C=C)C)O)C)O)(C)C)O | |
410.507 | |
CHEBI:42471 | |
Pulver |
von Coleus forskohlii | |
Weiß | |
C22H34O7 | |
1 mg | |
OHCQJHSOBUTRHG-KGGHGJDLSA-N | |
[(3R,4aR,5S,6S,6aS,10S,10aR,10bS)-3-Ethenyl-6,10,10b-trihydroxy-3,4a,7,7,10a-pentamethyl-1-oxo-5,6,6a,8,9,10-hexahydro-2H-benzo[f]chromen-5-yl]-acetat | |
47936 | |
410.5 |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
- Forskoli
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Forskolin, (von Coleus forskohlii), MP Biomedicals™ > 1 mg
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur