Learn More
(Formylmethylen)-triphenylphosphoran, 97 %, kann bis zu ≈ 3 % Wasser enhalten, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
(Formylmethylene)triphenylphosphorane is used as Wittig reagent. It is also used as Pharmaceutical Intermediates. It is employed as raw material in organic Synthesis, Agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
(Formylmethylen)triphenylphosphoran wird als Wittig-Reagenz verwendet. Es wird auch als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet. Es wird als Rohstoff in der organischen Synthese und in Agrochemikalien verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform, Methanol.
Hinweise
Luftempfindlich. Lagerung bei -20 ° C. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | (Formylmethylene)triphenylphosphorane |
Schmelzpunkt | 183°C to 188°C |
Menge | 10 g |
Beilstein | 523797 |
Empfindlichkeit | Air sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in Chloroform,Methanol. |
Formelmasse | 304.33 |
Reinheit (%) | 97% |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | kann bis zu ≈3% Wasser enthalten |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
10217180 | Analysenzertifikat | 30/08/2024 | A11709.14,A11709.22,A11709.09 |
10241322 | Analysenzertifikat | 20/06/2022 | A11709.14,A11709.22,A11709.09 |
10169502 | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | A11709.14,A11709.22,A11709.09 |
10179083 | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | A11709.14,A11709.22,A11709.09 |
10225924 | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | A11709.14,A11709.22,A11709.09 |
Sicherheit und Handhabung
- (Formylmethylene)triphenylphosphorane
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: (Triphenylphosphoranylidene)acetaldehyde