Learn More
Ameisensäure, Puriss., gemäß analytischer Spezifikationen von DAC, FCC, 98.0-100 %, Honeywell Fluka™ Artikelnummer.: 15692820
Verfügbar ab: 12-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Ameisensäure, Puriss., gemäß analytischer Spezifikationen von DAC, FCC, 98.0-100 %, Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15692820 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
1 l
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 l
2.5 l
4 x 2.5 l
70 kg
1200 kg
Artikelnummer. 15692820
Marke: Honeywell-Fluka 270011L
Verfügbar ab: 12-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
puriss., entspricht den analytischen Spezifikationen von DAC, FCC, 98.0 bis 100 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 64-18-6
Summenformel CH2O2
Molekulargewicht (g/mol) 46.025
MDL-Nummer MFCD00003297
InChI-Schlüssel BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
Synonym Methansäure, Ameisensäure, Aminosäure, Hydrogen-Carboxylsäure, Formalisoton, COLLO Büglatt, myrmicyl, formira, acide formique, collo-bueglattMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 284
ChEBI CHEBI:30751
IUPAC-Name Ameisensäure
SMILES C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ameisensäure
Namenshinweis Erfüllt die analytischen Spezifikationen von DAC, FCC
Strukturformel HCOOH
UN-Nummer 1779
Beilstein 1209246
Formelmasse 46.03 mol
Reinheit (%) 98 bis 100 %
Güte puriss.
Dichte 1.22 g/ml bei 25 °C
Menge 1 l
Explosionsgrenze 0,57
Flammpunkt 48 °C (118.4 °F)
Zündpunkt 1004 °F
Dampfdichte 1.6 (vs. Luft)
Dampfdruck 44.8 mmHg (20 °C)
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Formic acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • EUH071-Wirkt ätzend auf die Atemwege.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ameisensäure, Puriss., gemäß analytischer Spezifikationen von DAC, FCC, 98.0-100 %, Honeywell Fluka™ >