Learn More
Ameisensäure, rein, ca. 85 %, Fisher Chemical™
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
1 l
2,5 l
Gehäuse 25L
Verpackung:
Kunststoffbehälter
Plastikflasche aus HDPE
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
25 Liter
Beschreibung
Ameisensäure, Pure, ca. 85 %
Spezifikation
Spezifikation
pH | 2,1 |
Schmelzpunkt | 8 °C |
Siedepunkt | 101 °C |
Farbe | Farblos |
Formelmasse | 46.02g/mol |
Menge | 2,5 l |
Verpackung | Plastikflasche aus HDPE |
Physikalische Form | Flüssig |
Dampfdruck | 44 mbar bei 20 °C |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Artikelnummer |
---|---|---|---|
2537183 | Analysenzertifikat | 24/05/2025 | F/1750/PB17,F/1750/25,F/1750/PB15 |
2536450 | Analysenzertifikat | 24/05/2025 | F/1750/PB17,F/1750/25,F/1750/PB15 |
2529885 | Analysenzertifikat | 24/05/2025 | F/1750/PB17,F/1750/25,F/1750/PB15 |
2528527 | Analysenzertifikat | 24/05/2025 | F/1750/PB17,F/1750/25,F/1750/PB15 |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Ameisensäure ca. 85%
- Gefahr||
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- EUH071-Wirkt ätzend auf die Atemwege.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ameisensäure, rein, ca. 85 %, Fisher Chemical™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur