Learn More
Ameisensäure, LC-MS Ultra, Honeywell™ Fluka™ Artikelnummer.: 15678310
Verfügbar ab: 06-08-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Ameisensäure, LC-MS Ultra, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15678310 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
1 ml, Ampulle
Click to view available options
Menge:
1 ml
Gehäuse 2mL
50 ml
Verpackung:
Ampulle
Glasflasche
Artikelnummer. 15678310
Marke: Honeywell-Fluka 142651ML
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 06-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Chemische Identifikatoren
CAS 64-18-6
Summenformel CH2O2
Molekulargewicht (g/mol) 46.025
MDL-Nummer MFCD00003297
InChI-Schlüssel BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
Synonym Methansäure, Ameisensäure, Aminosäure, Hydrogen-Carboxylsäure, Formalisoton, COLLO Büglatt, myrmicyl, formira, acide formique, collo-bueglattMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 284
ChEBI CHEBI:30751
IUPAC-Name Ameisensäure
SMILES C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ameisensäure
Schmelzpunkt 4 °C
Siedepunkt 100.4 °C
Farbe Farblos
Strukturformel HCOOH
UN-Nummer UN1779
Beilstein 1209246
Formelmasse 46.03 mol
Reinheit (%) ca. .98 % (T)
Güte LC-MS Ultra
Dichte 1.22 g/ml bei 25 °C
Menge 1 ml
Explosionsgrenze 0,57
Flammpunkt 49 °C (120.2 °F)
Zündpunkt 1004 °F
Verpackung Ampulle
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex n20/D 1.370 (Lit.)
Dampfdichte 1.6 (vs. Luft)
Dampfdruck 44.8 mmHg (20 °C)
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Formic acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • EUH071-Wirkt ätzend auf die Atemwege.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: formic acid
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ameisensäure, LC-MS Ultra, Honeywell™ Fluka™ >