Learn More
Ameisensäurehydrazid, 90 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10468092
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Ameisensäurehydrazid, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10468092 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
25 g, Glasflasche, 25 Gramm
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 10468092
Marke: Thermo Scientific Acros 376060250
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 624-84-0 | CH4N2O | 60.06 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 624-84-0
Summenformel CH4N2O
Molekulargewicht (g/mol) 60.06
MDL-Nummer MFCD00007589
InChI-Schlüssel XZBIXDPGRMLSTC-UHFFFAOYSA-N
Synonym formylhydrazine, formic acid hydrazide, formic hydrazide, hydrazinecarboxaldehyde, formhydrazide, n-formylhydrazine, carbazaldehyde, formylhydrazide, hydrazine, formyl, formal hydrazine
PubChem CID 12229
IUPAC-Name Formohydrazid
SMILES C(=O)NN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Formic acid hydrazide
Schmelzpunkt 51°C to 58°C
Farbe Weiß
Flammpunkt 112°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 90%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel HCONHNH2
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble in water
Formelmasse 60.06
Reinheit (%) 90%
Physikalische Form Glänzende kristalline Flocken
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerA0409913 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/01/2024 Artikelnummer376061000,376060250
ChargennummerA0397547 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Artikelnummer376061000,376060250
ChargennummerA0448470 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Artikelnummer376061000,376060250
ChargennummerA0401014 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/05/2020 Artikelnummer376061000,376060250
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Formic acid hydrazide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
Ameisensäurehydrazid, 90 %, Thermo Scientific Chemicals >