Learn More
Ameisensäure, für Massenspektrometrie, ca. 98 %, Honeywell Fluka™ Artikelnummer.: 16615933
Verfügbar ab: 17-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Ameisensäure, für Massenspektrometrie, ca. 98 %, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 16615933 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
1 L
Click to view available options
1 L
Artikelnummer. 16615933
Marke: Honeywell Fluka 943181L
Verfügbar ab: 17-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Formic acid
CAS 64-18-6
Schmelzpunkt 4 °C
Siedepunkt 100,4 °C (1.013 hPa)
CAS Min. % ≥ 90%
CAS Max. % ≤ 100%
Farbe Farblos
Summenformel CH2O2
Strukturformel HCOOH
Beilstein 1209246
InChI-Schlüssel BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC=O
IUPAC-Name Ameisensäure
Molekulargewicht (g/mol) 46.03
Güte Spektroskopie
Dichte 1,22 g/cm3 (20 °C)
Menge 1 L
Flammpunkt 49,5 °C
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Formic acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • EUH071-Wirkt ätzend auf die Atemwege.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Formic acid
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ameisensäure, für Massenspektrometrie, ca. 98 %, Honeywell Fluka™ >