Learn More
Ameisensäure, 85 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1000g
2500g
Packungsgröße:
1 Kilogramm
2500 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Ameisensäure wird hauptsächlich als Konservierungsmittel gegen Bakterien in Tierfutter, bei der Färbung von Textilien, beim Gerben von Leder und in der Galvanik verwendet. In der Geflügelindustrie wird sie manchmal zum Futter hinzugefügt, um E. coli-Bakterien zu töten. Sie dient als Reduktionsmittel für die katalytische Reduktion von Nitrat in Wasser.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Äther, Aceton, Ethylacetat, Glycerin, Methanol und Ethanol. Teilweise mit Benzol, Toluol und Xylol mischbar.
Hinweise
Hygroskopisch. An einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Geöffnete Behälter müssen sorgfältig abgedichtet und aufrecht gehalten werden, um ein Auslaufen zu vermeiden.
Ameisensäure wird hauptsächlich als Konservierungsmittel gegen Bakterien in Tierfutter, bei der Färbung von Textilien, beim Gerben von Leder und in der Galvanik verwendet. In der Geflügelindustrie wird sie manchmal zum Futter hinzugefügt, um E. coli-Bakterien zu töten. Sie dient als Reduktionsmittel für die katalytische Reduktion von Nitrat in Wasser.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Äther, Aceton, Ethylacetat, Glycerin, Methanol und Ethanol. Teilweise mit Benzol, Toluol und Xylol mischbar.
Hinweise
Hygroskopisch. An einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Geöffnete Behälter müssen sorgfältig abgedichtet und aufrecht gehalten werden, um ein Auslaufen zu vermeiden.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Formic acid |
Schmelzpunkt | 7°bis 9 °C |
Siedepunkt | 100°bis 101 °C |
Strukturformel | HCOOH |
UN-Nummer | UN1779 |
Beilstein | 1209246 |
Merck Index | 14,4241 |
Löslichkeitsinformationen | Miscible with water,ether,acetone,ethyl acetate,glycerol,methanol and ethanol. Partially miscible with benzene,toluene and xylene. |
Formelmasse | 46.03 |
Reinheit (%) | 85% |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Formic acid, 85%
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- EUH071-Wirkt ätzend auf die Atemwege.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Formic acid
Name des Produkts
Ameisensäure, 85 %, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur