Learn More
Formatlösung für die Ionenchromatographie, 1 g/l, H2O-Matrix, Fisher Chemical™ Artikelnummer.: 12912125
Verfügbar ab: 13-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Formatlösung für die Ionenchromatographie, 1 g/l, H2O-Matrix, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12912125
100 ml
Click to view available options
Menge:
100 ml
250 ml
500 ml
Artikelnummer. 12912125
Marke: Fisher Chemical A 018 100
Verfügbar ab: 13-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO 9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025 konform ist und Vorschriften des ISO-Leitfadens 34 einhält.
Spezifikation
Konzentration 1 g/l
Menge 100 ml
Lösung enthält H2O
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1099902 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/04/2025 Catalog NumberA 018 100
Chargennummer1070750 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/03/2025 Catalog NumberA 018 100
Chargennummer1009383 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/03/2025 Catalog NumberA 018 100
Chargennummer1052704 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/03/2025 Catalog NumberA 018 100
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Formatlösung für die Ionenchromatographie, 1 g/l, H2O-Matrix, Fisher Chemical™ >