Learn More
Formaldehyd-Lösung, Salzlösung, phosphatgepuffert pH 7.3, Pure, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
25 L
Spezifikation
Spezifikation
Schmelzpunkt | −5 °C/23 °F |
Farbe | Klar |
pH | 7,3 |
Siedepunkt | 100 °C/212 °F |
Verpackung | Kunststoffbehälter |
MDL-Nummer | 146963 |
Menge | 25 L |
Physikalische Form | Flüssig |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Formaldehyde solution saline , phosphate buffered pH 7,3
- Gefahr
- Karzinogenität Kategorie 1B
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Keimzellmutagenität Kategorie 2
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition Kategorie 2
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H350-Kann Krebs erzeugen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
- H371-Kann die Organe schädigen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Formaldehyd-Lösung, Salzlösung, phosphatgepuffert pH 7.3, Pure, Fisher Chemical >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur