Learn More
Formaldehydlösung, Honeywell™
Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
2.5 L
Beschreibung
ACS LÖSUNGSMITTEL FÜR DIE ALLGEMEINE ANWENDUNG
- Kostengünstige Lösung für Anwendungen wie präparative HPLC, Reinigung und organische Synthese
- Geeignet für weniger anspruchsvolle Anwendungen wie die routinemäßige isokratische HPLC
- Abweichungen und Verringerung von Problemen, die auf eine Verunreinigung durch Lösungsmittel zurückzuführen sind
- Alle Lösungsmittel werden auf die Einhaltung der ACS-Vorschriften für die allgemeine Verwendung getestet
Spezifikation
Spezifikation
CAS Min. % | ≥30.00%, ≥10.00%, ≥50.00% |
CAS Max. % | <50.00%, <20.00%, <70.00% |
Hinweise zur Reinheitsqualität | ACS general use solvents |
Menge | 500 mL |
Physikalische Form | Liquid |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Formaldehydlösung, Honeywell™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur