Learn More
3M™ Formaldehyd-Monitor, 3721+
Der 3M™ Formaldehyd-Monitor 3721+ ist eine kostengünstige und bequeme Methode zur persönlichen Luftprobenahme für Formaldehyd und bestimmte andere Aldehyde.
Marke:  3M™ 7100251921
205.64 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 17991030
  • 357.00 CHF / 5 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 15-07-2025
Beschreibung
  • Die Kenntnis der spezifischen Schadstoff- und Expositionswerte Ihrer Arbeitsumgebung ist wichtig, um die geeignete Atemschutzmaske und den Filter bestimmen zu können. Diese Informationen helfen auch bei der Abschätzung der Lebensdauer bestimmter 3M™ Filter.
  • Der 3M™ Formaldehyd-Monitor 3721+ arbeitet mit Diffusion und nicht mit einer Pumpe, um eine Luftprobe mit einer Genauigkeit von +/-25 % bei einem Konfidenzniveau von 95 % für bestimmte Aldehyde zu sammeln, die als Schadstoffe am Arbeitsplatz vorkommen. Er verfügt über mit 2,4-Dinitrophenylhydrazin (DNPH) beschichtete Glasfasern zur einfachen Sammlung von Aldehyden und wird in der Regel im Gesundheitswesen, in Laboren sowie in der Chemie-, Zellstoff-/Papier-, Gießerei- und Textilindustrie eingesetzt.
  • Nachdem Sie alle Anweisungen befolgt haben, schicken Sie den Monitor zur Analyse an ein Labor Ihrer Wahl.
  • Dieser Monitor weist ab Produktionsdatum eine Lagerdauer von 1 Jahr auf.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Formaldehyd
Personal Monitor
3721+
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ Formaldehyd-Monitor, 3721+ > Detectable Analytes: Formaldehyde