Learn More
Formaldehyd (37 Gewichtsprozent/Molekularbiologie), Fisher BioReagents
Click to view available options
Menge:
25 mL
500 ml
Verpackung:
Glasflasche
HDPE-Flasche
Beschreibung
Formaldehyd in molekularbiologischer Qualität wird für die Denaturierung von RNA verwendet.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Formaldehyde |
Namenshinweis | 37% by Weight |
Schmelzpunkt | −15°C |
Farbe | Farblos |
Dichte | 1.083g/cm┬│ |
pH | 3 to 4.2 |
Siedepunkt | 97°C |
Glührückstand | 0.005% max. |
Prozentgehaltsbereich | 36.5 to 38.0 % |
Verpackung | Glasflasche |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Formaldehyde, solution 37%
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Karzinogenität Kategorie 1B
- Keimzellmutagenität Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
- H350-Kann Krebs erzeugen.
- H370-Schädigt die Organe.
- P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Formaldehyde, Methylalcohol
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Formaldehyd (37 Gewichtsprozent/Molekularbiologie), Fisher BioReagents >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur