Learn More
Thermo Scientific Chemicals Formaldehyd, 37 % in wässr. Lsg., ACS, 36.5-38.0 %, stab. mit 10-15 % Methanol Artikelnummer.: 11484990
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals Formaldehyd, 37 % in wässr. Lsg., ACS, 36.5-38.0 %, stab. mit 10-15 % Methanol
Artikelnummer. 11484990
500 mL
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
4 L
4 x 1 L
4 x 4 L
Artikelnummer. 11484990
Marke: Thermo Scientific Chemicals
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 50-00-0 | CH2O | 30.03 g/mol
Formaldehyd wird als Denaturierungsmittel bei der Formaldehyd-Agarose-Gelelektrophorese von RNA verwendet. Es wird auch in Faserplatten, Sperrholz, Zigarettenrauch, Brenngeräten, Kerosinheizgeräten und in der Fotografie verwendet. Es dient als Vorstufe bei der Herstellung von Automobilen sowie zur Herstellung von Komponenten für Getriebe, Elektrik, Motorblock, Türverkleidungen, Achsen und Bremsbacken. Es dient als Desinfektionsmittel. Es ist auch ein Bestandteil von Klebstoffen und wird als Konservierungsmittel in medizinischen Laboren, als Einbalsamierungsflüssigkeit und als Sterilisator verwendet.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 50-00-0
Summenformel CH2O
Molekulargewicht (g/mol) 30.03
MDL-Nummer MFCD00003274
InChI-Schlüssel WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
Synonym formalin, methanal, formol, methylene oxide, paraformaldehyde, oxomethane, paraform, formic aldehyde, oxymethylene, methyl aldehyde
PubChem CID 712
ChEBI CHEBI:16842
IUPAC-Name Formaldehyd
SMILES C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Formaldehyde, 37% in aq. soln.
Namenshinweis For ACS analysis
Schmelzpunkt °C bis 15 °C
Dichte 1.083 g/mL
Siedepunkt 97°C
Flammpunkt 60°C (140°F)
Prozentgehaltsbereich 36.5-38.0%
Hinweise zum Prozentgehalt Stab. mit 10 bis 15 % Methanol
Strukturformel HCHO
Brechungsindex 1.3765
Menge 500 mL
UN-Nummer UN1198
Beilstein 1209228
Merck Index 14,4235
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 30.03
Reinheit (%) 36.5 to 38.0%
Güte ACS
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerX28K015 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/11/2024 Catalog Number033314.M6,033314.K7,033314.AP,033314.M1,033314.K2
ChargennummerX15K032 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/10/2024 Catalog Number033314.M6,033314.K7,033314.AP,033314.M1,033314.K2
ChargennummerW23K021 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/10/2024 Catalog Number033314.M6,033314.K7,033314.AP,033314.M1,033314.K2
ChargennummerU13K026 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/09/2024 Catalog Number033314.M6,033314.K7,033314.AP,033314.M1,033314.K2
ChargennummerU16K005 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/08/2024 Catalog Number033314.M6,033314.K7,033314.AP,033314.M1,033314.K2
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Formaldehyde, 37% in aqueous solution
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Karzinogenität Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H370-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
  • P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Formaldehyde, Methanol
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Formaldehyd, 37 % in wässr. Lsg., ACS, 36.5-38.0 %, stab. mit 10-15 % Methanol >