Learn More
Thermo Scientific™ Forma™ Steri-Cult™ CO2-Inkubator, 232,2 l, polierter Edelstahl
Legen Sie mit diesen stapelbaren CO2-Inkubatoren mit Mikroprozessorsteuerung große Volumina von Zellkulturen an – bei hohem Kontaminationsschutz.
Marke: Thermo Scientific™ 3308
12911.05 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Lernen Sie weitere Varianten dieses
Beschreibung
Legen Sie mit diesen stapelbaren Thermo Scientific™ Forma™ Steri-Cult™ CO2-Inkubatoren große Volumina von Zellkulturen an – bei hohem Kontaminationsschutz. Dieser Inkubator ist wahlweise mit einem Nutzraumvolumen von 232 oder 323 Litern erhältlich und kombiniert mehrere Technologien: CO2-Sensor, präzise Mikroprozessorsteuerungen, aktive Feuchtigkeitsregelung, HEPA-Luftfiltersystem und Hochtemperatur-Dekontamination.
Leistung
- Integrierte 140 °C-Hochtemperatursterilisationsfunktion, 14 Stunden Dauer
- Das optimierte Luftströmungssystem beeinträchtigt weder die Proben noch die Inkubation
- Das optional integrierte VOC-Filtersystem beseitigt flüchtige organische Dämpfe
- Das in die Kammer integrierte HEPA-Luftfiltersystem entfernt fortlaufend Partikel, um die Bedingungen der Reinraumklasse 100 zu erfüllen
- Der 140 °C-Sterilisationszyklus verhindert die Kontamination von Innenflächen
- Ein akustischer Alarm wird ausgelöst, wenn die Außentür während des Zyklus geöffnet wird oder wenn die Temperatur 60 °C oder mehr erreicht
- Ein Zugangscode verhindert versehentliche Zyklusstarts
Mikroprozessorsteuerung
- Ein alphanumerisches Meldungsdisplay zeigt leicht lesbar Temperatur, CO2 und relative Luftfeuchtigkeit an
- Akustische und optische Alarme mit Stummschaltungstaste
- Sollwerte für Temperatur, Übertemperatur, CO2 und relative Luftfeuchtigkeit
- Konfigurierbares akustisches Signal für Ein- und Ausschalten, Zugangscode, Erinnerung an HEPA-Filterwechsel, Remote-Alarmkontakte, Nachverfolgung von Untertemperatur sowie Alarme für zu hohe oder niedrige CO2- und relative Luftfeuchtigkeitswerte
Bauweise
- Abgerundete Ecken, Innenraum aus poliertem Edelstahl
- Stabile Einlegeböden und Halterungen können ohne Werkzeug entfernt werden
- Mikrobielle Filter an Gaseinlass, Probenanschluss und Deckel der Wasserfüllflasche
- Innere Türdichtung kann zur Reinigung herausgenommen werden, sorgt für sichere Abdichtung
Spezifikation
8.2 .uc .tf | |
Optional 4-20 mA | |
232,2 l | |
0 bis 20% | |
LED | |
Keine | |
Raumtemperatur +5 °C bis 50 °C | |
Externer Feuchtigkeitsbehälter | |
68,6 x 88,9 x 100,1 cm (27 x 35 x 39,4 in.) | |
230 V, 50/60 Hz |
UL, cUL, CE | |
Einfacher Inkubator mit 242 l | |
Gebürsteter Edelstahl | |
IR-Sensor | |
Edelstahl | |
Umgebung bis 95 %, kontrolliert | |
CO2-Inkubator | |
52,3 x 52,8 x 83,8 cm (20,6 x 20,8 x 32,8 in.) | |
330 lb. | |
230 V |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Sparen Sie bis zu 78 % bei hochwertigen Laborgeräten und rüsten Sie Ihr Labor zu den günstigsten Preisen auf.Aktionscode: 24075Gültig bis zum: 2025-06-30
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 78%