Learn More
Thermo Scientific™ Forma™ Innentür-Kits
Verringern Sie mit den werksseitig installierten Thermo Scientific™ Forma™ Innentür-Kits für Ihren Ultratiefkühlschrank den Temperaturverlust beim Öffnen der Tür und verkürzen Sie so die Temperaturerholzeit.
Marke:  Thermo Scientific™ 1950547
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11376341
  • 843.20 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 30-07-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Verringern Sie mit Thermo Scientific™ Forma™ Innentür-Kits, die optional werksseitig installiert werden, den Temperaturverlust beim Öffnen Ihres Ultratiefkühlschranks und verkürzen Sie so die Temperaturerholzeit.
Die separaten Innentüren unterteilen die Schränke in unabhängige Lagerfächer und reduzieren so den Temperaturverlust bei der Entnahme oder Einlagerung von Proben. Vier Innentüren gehören bei unseren -86 °C Tiefkühlschränken bereits zur Standardausstattung. Optionale fünf Innentüren für die Serien 8600 und 900 mit fünf pulverbeschichteten Innentüren und einem zusätzlichen Einlegeboden.
Werkseitig installiert. Bitte mit Kühlschrank bzw. Tiefkühlgerät mitbestellen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Zubehör für Ultra-Tiefkühlgeräte
489,8 L
5
1
Forma 8600 und 900 Serie , 17,3 cu . ft. Pfosten
17,3 cu. ft.
-86 °C
Pulverbeschichteter Stahl
Schrank
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Forma™ Innentür-Kits >