Learn More
Thermo Scientific™ Forma™ -40 °C-Ultratiefkühlschränke der Serie 7000
Sorgen Sie mit diesen Ultratiefkühlschränken, die speziell für den zuverlässigen Schutz Ihrer Proben im täglichen Betrieb entwickelt wurden, für kompromisslosen Schutz Ihrer Proben bei Anwendungen von -10 bis -40 °C.
Spezifikation
Typ Ultratiefkühlschrank
Temperaturbereich -10 °C bis -40 °C
Ausführung der Tür Inner (4)
No. of Doors 1
Innentüren 4
Mehr Spezifikationen ansehen
Beschreibung
Beschreibung
Sorgen Sie mit Thermo Scientific™ Forma™ Ultratiefkühlschränken der Serie 7000 für bis zu -40 °C, speziell auf den zuverlässigen Schutz Ihrer Proben im täglichen Betrieb ausgelegt, für kompromisslosen Schutz Ihrer Proben bei Anwendungen von -10 °C bis -40 °C.
Hauptmerkmale:
  • Leicht erreichbare und ablesbare Bedienelemente und Anzeigen dank einem zentralen Informationszentrum mit Mikroprozessorsteuerung und Überwachungssystem auf Kniehöhe 
  • Modernstes Kühlsystem verbessert die Temperaturregelung und erhöht die Leistungsreserven, wodurch die Temperatur der gelagerten Proben stabiler bleibt
  • Überspannungsschutz und Buck/Boost-Funktion
  • Leicht herausnehmbarer, waschbarer Filter schützt den Kondensator vor Staub, der zu einer reduzierten Kühlleistung und damit zu einem erhöhten Risiko für die Proben führen kann
  • Anwenderfreundlicher, ergonomischer Türgriff mit integriertem Schloss, auch für Vorhängeschlösser geeignet
  • Optionale CO2- oder LN2-Notversorgungssysteme bieten im Falle eines Stromausfalls oder bei mechanischen Störungen zusätzlichen Probenschutz
  • Eingebauter Datenschreiber auf Kniehöhe bei Forma 7000 -40 °C Modellen
Bauweise:
  • Die Dreipunkt-Türdichtung gewährleistet eine längere Haltezeit beim Öffnen der Tür
  • Außengehäuse aus robustem, kaltgewalztem Stahl ist unempfindlich gegen Abblättern und Rostbildung
  • 25 mm (1”) große Durchführungen für unabhängige Sonden oder Instrumente
  • Vier Innentüren reduzieren den Verlust an Kaltluft beim Öffnen der Tür und verkürzen so die Temperaturerholzeit
  • Die 127 mm dicke eingeschäumte Polyurethan-Isolation verringert den Energieverbrauch und hält die Solltemperatur aufrecht
Spezifikation
Mehr anzeigen
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Forma™ -40 °C-Ultratiefkühlschränke der Serie 7000