Learn More
Cole-Parmer™ FORCEPS DISPOSABLE 100/PK
Einweg-Nylonpinzetten mit gezahnten, runden Spitzen. Cole-Parmer™ Pinzette, verstärktes Nylon mit gewellten Griffen und gezahnten Klingen und abgerundeten Spitzen für die Handhabung zerbrechlicher Proben.
Marke:  Cole-Parmer™ 06443-15
Artikelnummer. 12895043
  • 176.00 CHF / 100 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 29-07-2025
Beschreibung
  • Weiße Nylonkonstruktion
  • Geriffelte Griffe
  • Gezahnte Klingen
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
Rund
Gerippt und gezähnt
490 mm
100/Packung
Geeignet für die Handhabung fragiler Proben
Gezähnt
100
Nylon
Pinzette
Gerippt und gezähnt
Pinzette
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ FORCEPS DISPOSABLE 100/PK > Länge: 4.9 mm