Learn More
Buerkle™ Pinzette Edelstahl spitz, gerade Form
Die robuste Pinzette Edelstahl spitz, gerade Form ist ideal für den Einsatz im Labor. Spitze Enden mit einer geriffelten Innenstruktur sorgen für ein sicheres Handling unterschiedlicher Proben. Der geriffelte Griff bietet einen guten Halt.
Marke: Buerkle™ 5386-0202
6.08 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Edelstahl V2A (1.4301)
- Spitze Enden mit einer geriffelten Innenstruktur sorgen für ein sicheres Handling unterschiedlicher Proben
- Der geriffelte Griff bietet einen guten Halt
- Für das präzise Arbeiten in den Bereichen Chemie, Pharmazie, Kosmetik und Food & Beverage
Spezifikation
spitz, gerade Form | |
spitz, gerade Form | |
Edelstahl (1.4301) | |
Forceps | |
Pinzette |
1 | |
5,12 in. | |
130 mm | |
Lebensmittel | |
Standard |