Learn More
Rogo Sampaic™ Pinzette
Marke:  Rogo Sampaic™ FMJ013
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11748234
  • 147.00 CHF / 10 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-06-2025
Spezifikation
Pinzette
Edelstahl
Für Gewebe
14 cm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Rogo Sampaic™ Pinzette > Pinzette; zur Verwendung mit Gewebe, 14cm