Learn More
Memmert™ Inkubator mit erzwungener Konvektion, Single Display und Touchscreen
Temperaturbereich: 10 °C bis 80 °C
Marke: Memmert™ IF450
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Zur Gewährleistung einer optimalen Luftzirkulation in der Inkubatorkammer auch bei voller Beladung sind beide Modelltypen SingleDISPLAY und TwinDISPLAY mit einem regelbaren Luftventilator erhältlich. Obwohl die einzigartigen Eigenschaften der Rundum-Oberflächenheizung optimal auf natürliche Konvektion und Zwangsumwälzung abgestimmt sind, kann der Ventilator für empfindliche Proben und für Proben, die keiner Luftturbulenz ausgesetzt sein dürfen, dennoch vollständig abgeschaltet werden.- Designs profitieren von 65 Jahren permanenter Entwicklungsarbeit und umfangreichen Rückmeldungen aus der Praxis
- Temperaturbereich bis zu +80 °C
- Acht Modellgrößen von 30 bis 750 l
- Zwei Modellvarianten: SingleDISPLAY und TwinDISPLAY
- Natürliche Konvektion oder Zwangszirkulatioin N/F
- Doppeltür (innen Glas, außen Edelstahl) für klare Sicht ohne Temperaturverlust
- Aktivierung der Sterilisationsroutine über ControlCOCKPIT (TwinDISPLAY)
- Arbeitskammer und Gehäuse bestehen fast ausschließlich aus hochwertigem, korrosionsbeständigem und leicht zu reinigendem Edelstahl
- Präzise und homogene Temperaturregelung unabhängig vom Kammervolumen und der Beladung
- Umfangreiche Optionen zur Programmierung und Dokumentation über Schnittstellen, einen integrierten Datenlogger und die AtmoCONTROL Software
- Drei Jahre Garantie auf Geräte, Verschleißteile ausgenommen
- Die Temperaturen aller Inkubatoren werden laut DIN 12880: 2007-05
- Jeder Inkubator wurde auf Sicherheit geprüft und trägt die CE-Kennzeichnung
Spezifikation
CE | |
Brutschrank | |
Acero inoxidable | |
UK | |
Standard-Inkubator | |
IF450 | |
0.1°K | |
600 x 1040 x 720 mm | |
1224 mm | |
1247 mm | |
600 mm | |
170 kg | |
115/230 V | |
50/60 Hz |
Multifunktionale digitale PID-Mikroprozessorsteuerung | |
449 L | |
Edelstahl | |
10 °C bis 80 °C | |
TFT Farbe | |
8 | |
Pt 100 | |
1247 H x 1224 B x 784 T (mm) | |
1040 mm | |
720 mm | |
236 kg | |
115/230 V 50/60 Hz | |
1,5/1,8 kW |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Memmert™ Inkubator mit erzwungener Konvektion, Single Display und Touchscreen > Fassungsvermögen:449 l; 8 Raster
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur