Learn More
Nabertherm™ Zwangskonvektions-Kammerofen NA 15/65
Eine gute Temperaturkonstanz mit Luftzirkulation sorgt für ideale Prozessbedingungen zum Glühen, Aushärten, Lösungsglühen, künstlichen Altern, Vorwärmen oder Hartlöten.Die Öfen sind mit einem Glühkasten zum Weichglühen von Kupfer oder zum Temperieren von Titan ausgestattet.
5815.00 CHF - 6555.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | DIN 17052-1 |
---|---|
Kapazität (metrisch) | 15 l |
Typ | Kammerofen |
Temperaturgleichförmigkeit | ±4 °C |
Abmessungen (T x B x H) innen | 340 x 295 x 170 mm |
Produktcode | Marke | Reglertyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Reglertyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17338069
|
Nabertherm™
NAT-0161L1 |
B510 |
5815.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17348069
|
Nabertherm™
NAT-0161O1 |
C550 |
6555.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Höchsttemperatur:650 °C
- Luftleitbleche aus Edelstahl im Ofen für optimale Luftzirkulation
- Rechts angeschlagene Schwenktür
- Grundrahmen im Lieferumfang enthalten, NA 15/65 als Tischmodell ausgeführt
- Horizontale Luftzirkulation
- Temperaturkonstanz bis +/- 4 °C gemäß DIN 17052-1 (Modell NA 15/65 bis +/- 5 °C)
- Optimale Luftverteilung durch hohe Strömungsgeschwindigkeiten
- Eine Rahmenplatte und Schienen für zwei zusätzliche Tabletts im Lieferumfang enthalten (NA 15/65 ohne Rahmenplatte)
- Definierte Anwendung innerhalb der Einschränkungen der Betriebsanleitung
- NTLog Basic für Nabertherm Steuergerät: Aufzeichnung von Prozessdaten mit USB-Stick
Spezifikation
DIN 17052-1 | |
Kammerofen | |
340 x 295 x 170 mm | |
295 mm | |
60 kg |
15 l | |
±4 °C | |
340 mm | |
170 mm |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Nabertherm™ Zwangskonvektions-Kammerofen NA 15/65