Learn More
Liebherr™ Zwangsbelüfteter Kühlschrank ohne Alarmfunktion
Diese Kühlgeräte eignen sich für die allgemeine Lagerung temperaturempfindlicher Proben im Labor. Liebherr™ Umluftkühlgeräte sind mit kunststoffbeschichteten Rastereinlagen sowie Innenbehältern aus Kunststoff ausgestattet.
Spezifikation
Temperaturbereich (Kühlschrank) | 1 °C bis 15 °C |
---|---|
Abtauen | Automatisch |
Kältemittel | R600A |
Schrankmaterial | Steel |
Innen | Plastic interior containers, commercial grade moulded Polystyrol liner |
Beschreibung
- Weißer Kühlschrank aus Stahl
- HardLine-Türdesign mit auswechselbaren Scharnieren
- Ergonomischer schlanker Griff
- Automatisches Abtauen
- Dynamisches Kühlsystem
- Mechanisches Kontrollsystem mit Drehknopf
- Externe digitale Temperaturanzeige
Spezifikation
1 °C bis 15 °C | |
R600A | |
Plastic interior containers, commercial grade moulded Polystyrol liner | |
3 Jahre | |
50 Hz |
Automatisch | |
Steel | |
Weiß | |
220/240 V |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Liebherr™ Zwangsbelüfteter Kühlschrank ohne Alarmfunktion