Learn More
Memmert™ Universalschrank UF mit forcierter Luftumwälzung und TwinDISPLAY
Ideal für präzises trocknen, erwärmen, tempern, altern, einbrennen, prüfen und aushärten in Forschung, Wissenschaft, Industrie und Qualitätssicherung.
2180.00 CHF - 13980.00 CHF
Spezifikation
Kammermaterial Edelstahl (304/1,4301)
Reglertyp TwinDISPLAY. Adaptiver multifunktionaler digitaler PID-Mikroprozessorregler
Konvektionstyp Umluftkühlung
Temperatur (metrisch) 20°bis 300 °C
Typ Trockenofen
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 9
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
12606987
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Memmert™
UF30plus
32 l
2180.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 22-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12626987
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Memmert™
UF55plus
53 l
2730.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 19-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12696987
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Memmert™
UF75plus
74 l
2845.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 19-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12626997
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Memmert™
UF110plus
108 l
3280.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 29-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12666997
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Memmert™
UF160plus
161 l
4090.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 19-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12607007
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Memmert™
UF260plus
256 l
4850.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 19-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12637007
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Memmert™
UF450plus
449 l
6190.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 15-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12697007
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Memmert™
UF750plus
749 l
7950.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 19-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15259925
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Memmert™
UF1060plus
1060 l
13980.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 19-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Präzise, einfach zu bedienen, hochwertig - diese drei Worte beschreiben den Memmert Trockenschrank UFplus.
  • Modellgrößen: 30, 55, 75, 110, 160, 260, 450, 750, 1060
  • Einstellbereich Temperatur: +20°C bis +300°C
  • Konvektion: forcierte Luftumwälzung, geräuscharm, einstellbar in 10%-Schritten; Beimischung von vorgewärmter Frischluft durch elektronisch einstellbare Abluftklappe
  • Rundum-Heizsystem: absolut homogene Temperaturverteilung
  • Modellvariante: TwinDISPLAY (intuitive Bedienung)
  • Programmieren, Verwalten und Übertragen von Programmen über Ethernet-Schnittstelle oder USB-Port mit Hilfe der Software AtmoCONTROL
  • Einstellbare Parameter: Temperatur (Celsius oder Fahrenheit), Drehzahl Umluftmotor, Abluftklappenstellung, Programmlaufzeit, Zeitzonen, Sommer-/Winterzeit
  • Absolut sicheres Heizen bis 300 °C dank des mehrstufigen Sicherheitskonzepts
  • Intelligente Steuerungstechnik analysiert und reagiert bedarfsgerecht
  • Intuitive Bedienkonzept: Touch, turn & go!
Das technologisch ausgereifte Meisterstück aus hochwertigem, hygienischem und leicht zu reinigendem Edelstahl lässt in Sachen Lüftungs- und Regelungstechnik keine Wünsche offen.
Alle Memmert Trockenschränke UFplus sind mit einem TwinDISPLAY ausgestattet.
Das TwinDISPLAY bietet maximalen Komfort für komplexe Prozesse. Wenn die Anwendung herausragende Präzision und Zuverlässigkeit in Verbindung mit intuitiver Bedienung und doppeltem Übertemperaturschutz einschließlich visuellem Alarm erfordert, bieten die TwinDISPLAY Modelle die erforderliche Funktionalität, Komfort und Sicherheit. Über die intuitive Steuerung und die AtmoCONTROL-Protokollierungssoftware können auch komplexe Prozesse schnell und einfach programmiert werden. Mehrfacher Übertemperaturschutz, optische und akustische Alarme sowie das mögliche Senden einer automatischen Alarmmeldung an eine oder mehrere E-Mail-Adressen lassen Zeit für Dinge, die wirklich wichtig sind.
Spezifikation
Spezifikation
Edelstahl (304/1,4301)
Umluftkühlung
Trockenofen
Temperaturkontrolle bei wissenschaftlichen, Forschungs- und Materialtests in der Branche
Netzkabel mit Stecker (deutscher Typ)
Edelstahl
Bis zu 99,9 °C“ 0,1 / ab 100 °C: 0,5
3 Jahre
TwinDISPLAY. Adaptiver multifunktionaler digitaler PID-Mikroprozessorregler
20°bis 300 °C
2 hochauflösende TFT-Farbdisplays (TwinDISPLAY)
Edelstahl
Temperaturkontrolle, Autodiagnosesystem
Adaptiver multifunktionaler digitaler PID-Mikroprozessorregler
Digitaler Rückwärtszähler mit Sollzeiteinstellung, einstellbar von 1 Minute bis 99 Tage
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Memmert™ Universalschrank UF mit forcierter Luftumwälzung und TwinDISPLAY