Learn More
Memmert™ Zwangsbelüfteter Heißluftsterilisator mit TwinDISPLAY
Diese Vakuumsterilisatoren eignen sich für verschiedenste Anwendungen. Der Memmert™ Heißluftsterilisator mit forcierter Luftumwälzung und TwinDISPLAY eignet sich zum Sterilisieren von Behältern und Geräten. Sicherer als Desinfektion.
Marke: Memmert™ SF450plus
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- 2 Pt100-Sensoren Klasse A in 4-Leiterschaltung mit wechselseitiger Überwachung und Funktionsübernahme bei exakt gleichem Temperaturwert
- TwinDISPLAY: Adaptive, multifunktionale, digitale PID-Mikroprozessorsteuerung mit 2 hochauflösenden TFT-Farbdisplays
- Spracheinstellungen: Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Polnisch, Tschechisch, Ungarisch
- Digitales Herunterzählen bis zu einer eingestellten Zielzeit, anpassbar von 1 Minute bis 99 Tage
- Prozesszeit beginnt nicht, bis die eingestellte Temperatur erreicht wurde
- Drei frei wählbare Temperaturwerte
- Anpassen nach Temperatur (Celsius oder Fahrenheit), Lüftergeschwindigkeit, Luftklappenposition, Programmzeit, Zeitzonen, Sommerzeit/Winterzeit
- Zwangsbelüftung durch eine leise Luftturbine, anpassbar für jedes Segment in individuellen Schritten von 10 %
- Belüftungsverbindung mit Begrenzungsklappe
- AtmoCONTROL-Software auf einem USB-Stick für Programmierung, Bedienung und Transfer von Programmen über eine Ethernet-Schnittstelle oder einen USB-Anschluss
- Visuelle oder akustische Alarme
Spezifikation
12 880: 2007-05, EN 61010-1 (IEC 61010-1), 61010-2-010 und 61010-2-40, CE | |
449 l | |
Anwendung für die Sterilisation von medizinischen Materialien, vollständige Abtötung von äußerst widerstandsfähigen Mikroorganismen, spezielle Anwendung von Depyrogenisierung | |
SF450PLUS | |
TwinDISPLAY | |
720 mm | |
50/60 Hz | |
Edelstahl, verzinkter Stahl | |
5,8 kW |
784 mm | |
600 mm | |
1247 mm | |
10°bis 250 °C | |
4 V 3 Phasen/N 50/60 Hz | |
Werkskalibrierungszertifikat für 160 °C | |
Ethernet und USB | |
400 V | |
1224 mm |
Heating-Ovens
DateigrößeVersion: 5.1 MB
Etuves
DateigrößeVersion: 3.8 MB
Brochure technique
DateigrößeVersion: 1.4 MB
Technical Brochure
DateigrößeVersion: 1.6 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Memmert™ Zwangsbelüfteter Heißluftsterilisator mit TwinDISPLAY > Fassungsvermögen:449L; Anzahl der Raster:8
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur