Learn More
Memmert™ Zwangsbelüfteter Heißluftsterilisator mit TwinDISPLAY
Diese Vakuumsterilisatoren eignen sich für verschiedenste Anwendungen. Der Memmert™ Heißluftsterilisator mit forcierter Luftumwälzung und TwinDISPLAY eignet sich zum Sterilisieren von Behältern und Geräten. Sicherer als Desinfektion.
Marke: Memmert™ SF55plus
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- 2 Pt100-Sensoren Klasse A in 4-Leiterschaltung mit wechselseitiger Überwachung und Funktionsübernahme bei exakt gleichem Temperaturwert
- TwinDISPLAY: Adaptive, multifunktionale, digitale PID-Mikroprozessorsteuerung mit 2 hochauflösenden TFT-Farbdisplays
- Spracheinstellungen: Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Polnisch, Tschechisch, Ungarisch
- Digitales Herunterzählen bis zu einer eingestellten Zielzeit, anpassbar von 1 Minute bis 99 Tage
- Prozesszeit beginnt nicht, bis die eingestellte Temperatur erreicht wurde
- Drei frei wählbare Temperaturwerte
- Anpassen nach Temperatur (Celsius oder Fahrenheit), Lüftergeschwindigkeit, Luftklappenposition, Programmzeit, Zeitzonen, Sommerzeit/Winterzeit
- Zwangsbelüftung durch eine leise Luftturbine, anpassbar für jedes Segment in individuellen Schritten von 10 %
- Belüftungsverbindung mit Begrenzungsklappe
- AtmoCONTROL-Software auf einem USB-Stick für Programmierung, Bedienung und Transfer von Programmen über eine Ethernet-Schnittstelle oder einen USB-Anschluss
- Visuelle oder akustische Alarme
Spezifikation
CE | |
53 l | |
Anwendung für die Sterilisation von medizinischen Materialien, vollständige Abtötung von äußerst widerstandsfähigen Mikroorganismen, spezielle Anwendung von Depyrogenisierung | |
SF55PLUS | |
TwinDISPLAY | |
115/230 V 50/60 Hz | |
400 mm | |
50/60 Hz | |
Parameter wie Temperatur, Lüftergeschwindigkeit, Luftklappenposition, Programmzeit, Zeitzonen, Sommerzeit/Winterzeit sind in ControlCOCKPIT einstellbar, AtmoCONTROL Software auf USB-Stick zur Programmierung | |
1,7/2 kW |
514 mm | |
330 mm | |
784 mm | |
10°bis 250 °C | |
57 kg | |
400 mm | |
Werkskalibrierzertifikat | |
Ethernet und USB | |
115/230 V | |
585 mm |
Heating-Ovens
DateigrößeVersion: 5.1 MB
Etuves
DateigrößeVersion: 3.8 MB
Brochure technique
DateigrößeVersion: 1.4 MB
Technical Brochure
DateigrößeVersion: 1.6 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Memmert™ Zwangsbelüfteter Heißluftsterilisator mit TwinDISPLAY > Fassungsvermögen:53L; Anzahl der Raster:4
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur