Learn More
Memmert™ Zwangsbelüfteter Heißluftsterilisator mit SingleDISPLAY
Diese Vakuumsterilisatoren eignen sich für verschiedenste Anwendungen. Der Memmert™ Heißluftsterilisator mit forcierter Luftumwälzung und TwinDISPLAY eignet sich zum Sterilisieren von Behältern und Geräten. Sicherer als Desinfektion.
Marke:  Memmert™ SF450
4645.71 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24237" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12885863
  • 5385.00 CHF / 1 Stück
Geräte Monatliche Promotion
Aktionscode 24237 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 26-06-2025
Beschreibung
  • 1 Pt100-Proben Klasse A in 4-Leiterschaltung mit wechselseitiger Überwachung und Funktionsübernahme bei exakt gleichem Temperaturwert
  • SingleDISPLAY: Adaptive, multifunktionale, digitale PID-Mikroprozessorsteuerung mit hochauflösendem TFT-Farbdisplays
  • Spracheinstellungen: Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Polnisch, Tschechisch, Ungarisch
  • Digitales Herunterzählen bis zu einer eingestellten Zielzeit, anpassbar von 1 Minute bis 99 Tage
  • Prozesszeit beginnt nicht, bis die eingestellte Temperatur erreicht wurde
  • Drei frei wählbare Temperaturwerte
  • Anpassen nach Temperatur (Celsius oder Fahrenheit), Lüftergeschwindigkeit, Luftklappenposition, Programmzeit, Zeitzonen, Sommerzeit/Winterzeit
  • Zwangsbelüftung durch eine leise Luftturbine, anpassbar für jedes Segment in individuellen Schritten von 10 %
  • Belüftungsverbindung mit Begrenzungsklappe
  • AtmoCONTROL-Software auf einem USB-Stick für Programmierung, Bedienung und Transfer von Programmen über eine Ethernet-Schnittstelle oder einen USB-Anschluss
  • Visuelle oder akustische Alarme
Spezifikation
Spezifikation
12 880: 2007-05, EN 61010-1 (IEC 61010-1), 61010-2-010 und 61010-2-40, CE
449 l
Anwendung für die Sterilisation von medizinischen Materialien, vollständige Abtötung von äußerst widerstandsfähigen Mikroorganismen, spezielle Anwendung von Depyrogenisierung
SF450
LED
720 mm
50/60 Hz
Edelstahl, verzinkter Stahl
5,8 kW
784 mm
600 mm
1247 mm
10°bis 250 °C
4 V 3 Phasen/N 50/60 Hz
Werkskalibrierungszertifikat für 160 °C
Ethernet und USB
400 V
1224 mm
Dokumentation
Manuals
Brochures
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Memmert™ Zwangsbelüfteter Heißluftsterilisator mit SingleDISPLAY > Fassungsvermögen:449L; Anzahl der Raster:8