Learn More
Memmert™ Zwangsbelüfteter Heißluftsterilisator mit SingleDISPLAY
Diese Vakuumsterilisatoren eignen sich für verschiedenste Anwendungen. Der Memmert™ Heißluftsterilisator mit forcierter Luftumwälzung und TwinDISPLAY eignet sich zum Sterilisieren von Behältern und Geräten. Sicherer als Desinfektion.
Marke:  Memmert™ SF160
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12875863
  • 3225.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 22-07-2025
Beschreibung
  • 1 Pt100-Proben Klasse A in 4-Leiterschaltung mit wechselseitiger Überwachung und Funktionsübernahme bei exakt gleichem Temperaturwert
  • SingleDISPLAY: Adaptive, multifunktionale, digitale PID-Mikroprozessorsteuerung mit hochauflösendem TFT-Farbdisplays
  • Spracheinstellungen: Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Polnisch, Tschechisch, Ungarisch
  • Digitales Herunterzählen bis zu einer eingestellten Zielzeit, anpassbar von 1 Minute bis 99 Tage
  • Prozesszeit beginnt nicht, bis die eingestellte Temperatur erreicht wurde
  • Drei frei wählbare Temperaturwerte
  • Anpassen nach Temperatur (Celsius oder Fahrenheit), Lüftergeschwindigkeit, Luftklappenposition, Programmzeit, Zeitzonen, Sommerzeit/Winterzeit
  • Zwangsbelüftung durch eine leise Luftturbine, anpassbar für jedes Segment in individuellen Schritten von 10 %
  • Belüftungsverbindung mit Begrenzungsklappe
  • AtmoCONTROL-Software auf einem USB-Stick für Programmierung, Bedienung und Transfer von Programmen über eine Ethernet-Schnittstelle oder einen USB-Anschluss
  • Visuelle oder akustische Alarme
Spezifikation
Spezifikation
CE
161 l
Anwendung für die Sterilisation von medizinischen Materialien, vollständige Abtötung von äußerst widerstandsfähigen Mikroorganismen, spezielle Anwendung von Depyrogenisierung
SF160
LED
115/230 V 50/60 Hz
720 mm
50/60 Hz
Parameter wie Temperatur, Lüftergeschwindigkeit, Luftklappenposition, Programmzeit, Zeitzonen, Sommerzeit/Winterzeit sind in ControlCOCKPIT einstellbar
2,2/3,2 kW
584 mm
400 mm
1104 mm
10°bis 250 °C
96 kg
720 mm
Werkskalibrierzertifikat
Ethernet
115/230 V
560 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Memmert™ Zwangsbelüfteter Heißluftsterilisator mit SingleDISPLAY > Fassungsvermögen:161L; Anzahl der Raster:8