Learn More
Memmert™ Zwangsbelüfteter Heißluftsterilisator mit SingleDISPLAY
Diese Vakuumsterilisatoren eignen sich für verschiedenste Anwendungen. Der Memmert™ Heißluftsterilisator mit forcierter Luftumwälzung und TwinDISPLAY eignet sich zum Sterilisieren von Behältern und Geräten. Sicherer als Desinfektion.
Marke: Memmert™ SF30
1401.25 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24237" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- 1 Pt100-Proben Klasse A in 4-Leiterschaltung mit wechselseitiger Überwachung und Funktionsübernahme bei exakt gleichem Temperaturwert
- SingleDISPLAY: Adaptive, multifunktionale, digitale PID-Mikroprozessorsteuerung mit hochauflösendem TFT-Farbdisplays
- Spracheinstellungen: Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Polnisch, Tschechisch, Ungarisch
- Digitales Herunterzählen bis zu einer eingestellten Zielzeit, anpassbar von 1 Minute bis 99 Tage
- Prozesszeit beginnt nicht, bis die eingestellte Temperatur erreicht wurde
- Drei frei wählbare Temperaturwerte
- Anpassen nach Temperatur (Celsius oder Fahrenheit), Lüftergeschwindigkeit, Luftklappenposition, Programmzeit, Zeitzonen, Sommerzeit/Winterzeit
- Zwangsbelüftung durch eine leise Luftturbine, anpassbar für jedes Segment in individuellen Schritten von 10 %
- Belüftungsverbindung mit Begrenzungsklappe
- AtmoCONTROL-Software auf einem USB-Stick für Programmierung, Bedienung und Transfer von Programmen über eine Ethernet-Schnittstelle oder einen USB-Anschluss
- Visuelle oder akustische Alarme
Spezifikation
CE | |
32 l | |
Anwendung für die Sterilisation von medizinischen Materialien, vollständige Abtötung von äußerst widerstandsfähigen Mikroorganismen, spezielle Anwendung von Depyrogenisierung | |
SF30 | |
LED | |
115/230 V 50/60 Hz | |
320 mm | |
50/60 Hz | |
Parameter wie Temperatur, Lüftergeschwindigkeit, Luftklappenposition, Programmzeit, Zeitzonen, Sommerzeit/Winterzeit sind in ControlCOCKPIT einstellbar | |
1,6 kW |
434 mm | |
250 mm | |
704 mm | |
10°bis 250 °C | |
48 kg | |
320 mm | |
Werkskalibrierzertifikat | |
Ethernet | |
115/230 V | |
585 mm |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Geräte Monatliche Promotion
Entdecken Sie die exklusiven monatlichen Angebote für wissenschaftliche Geräte, um die Möglichkeiten Ihres Labors zu erweitern.Aktionscode: 24237Gültig bis zum: 2025-06-30
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 36%